1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952041-10G OR952041-1G OR952041-5G
APOSOR952041-10GEA 971 EUR
APOSOR952041-10G APOSOR952041-1G APOSOR952041-5G
1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid 95%
1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₇H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07345525
CAS nummer: 540490-54-8