(2-Methoxy-4-pyridyl)methanamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952055-1G OR952055-25G
APOSOR952055-1GEA 117 EUR
APOSOR952055-1G APOSOR952055-25G
(2-Methoxy-4-pyridyl)methanamine 98%
(2-Methoxy-4-pyridyl)methanamine
Formule: C₇H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09054679
CAS nummer: 148900-69-0