(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952061-1G OR952061-250MG
APOSOR952061-1GEA 309 EUR
APOSOR952061-1G APOSOR952061-250MG
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid 95%
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190601
CAS nummer: 19733-96-1