4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9521-100G OR9521-25G OR9521-5G OR9521-10G
APOSOR9521-100GEA 155 EUR
APOSOR9521-100G APOSOR9521-25G APOSOR9521-5G APOSOR9521-10G
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formule: C₄HCl₂N₃O₂
Smeltpunt: 100…103 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006107
CAS nummer: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6