1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR952122-1G OR952122-250MG
APOSOR952122-1GEA 428 EUR
APOSOR952122-1G APOSOR952122-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09859114
CAS nummer: 1020056-33-0