5-Methoxy-3,4-dihydro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952165-100MG OR952165-1G OR952165-250MG
APOSOR952165-100MGEA 162 EUR
APOSOR952165-100MG APOSOR952165-1G APOSOR952165-250MG
5-Methoxy-3,4-dihydro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95%
5-Methoxy-3,4-dihydro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052857
CAS nummer: 1045855-18-2