3-Chloro-5-nitropyridin-4-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952268-1G OR952268-250MG
APOSOR952268-1GEA 52.6 EUR
APOSOR952268-1G APOSOR952268-250MG
3-Chloro-5-nitropyridin-4-ol 95%
3-Chloro-5-nitropyridin-4-ol
Formule: C₅H₃ClN₂O₃
MW: 174.54 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044290
CAS nummer: 31872-64-7