2-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952281-1G OR952281-250MG
APOSOR952281-1GEA 636 EUR
APOSOR952281-1G APOSOR952281-250MG
2-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
2-Chloro-5-methylnicotinonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375374
CAS nummer: 66909-34-0