Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 2-chloro-5-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-chloro-5-methylnicotinate
OR952283-1G OR952283-250MG
APOSOR952283-1GEA 107 EUR
APOSOR952283-1G APOSOR952283-250MG
Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate 98%
Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375372
CAS nummer: 65169-43-9