3-Dimethoxymethyl-2-methoxypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952352-1G OR952352-250MG
APOSOR952352-1GEA 454 EUR
APOSOR952352-1G APOSOR952352-250MG
3-Dimethoxymethyl-2-methoxypyridine 95%
3-Dimethoxymethyl-2-methoxypyridine
Formule: C₉H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366720
CAS nummer: 869735-23-9