4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952366-10G OR952366-25G OR952366-5G
APOSOR952366-10GEA 117 EUR
APOSOR952366-10G APOSOR952366-25G APOSOR952366-5G
4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone 98%
4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08572143
CAS nummer: 25699-98-3