3-Chlorophenethyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Chlorophenethyl Bromide
OR952414-1G OR952414-25G OR952414-5G
APOSOR952414-1GEA 101 EUR
APOSOR952414-1G APOSOR952414-25G APOSOR952414-5G
3-Chlorophenethyl bromide 97%
3-Chlorophenethyl bromide
Formule: C₈H₈BrCl
MW: 219.51 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117465
CAS nummer: 16799-05-6