6-Methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952422-1G
OR952422-250MG
APOSOR952422-1GEA
97.9
EUR
APOSOR952422-1G
APOSOR952422-250MG
6-Methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 95%
6-Methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formule:
C₁₀H₁₁NO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04114865 CAS nummer: 22246-12-4 |