Ethyl 3-acetylbenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 3-acetylbenzoate
OR952486-1G OR952486-5G
APOSOR952486-1GEA 32.2 EUR
APOSOR952486-1G APOSOR952486-5G
Ethyl 3-acetylbenzoate 98%
Ethyl-3-acetylbenzoate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192.22 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02261283
CAS nummer: 37847-24-8