N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952514-1G OR952514-250MG
APOSOR952514-1GEA 454 EUR
APOSOR952514-1G APOSOR952514-250MG
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235134
CAS nummer: 540497-47-0