1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952532-1G OR952532-250MG OR952532-5G
APOSOR952532-1GEA 285 EUR
APOSOR952532-1G APOSOR952532-250MG APOSOR952532-5G
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06380317
CAS nummer: 18870-77-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable