Pseudopelletierine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
OR952553-1G OR952553-5G
APOSOR952553-1GEA 54.1 EUR
APOSOR952553-1G APOSOR952553-5G
Pseudopelletierine 95%
Pseudopelletierine
Formule: C₉H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078161
CAS nummer: 552-70-5