3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952582-1G OR952582-250MG
APOSOR952582-1GEA 68.7 EUR
APOSOR952582-1G APOSOR952582-250MG
3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one 98%
3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00186947
CAS nummer: 80636-30-2