3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyrrole-1-propionic Acid
OR952599-10G OR952599-1G OR952599-5G
APOSOR952599-10GEA 869 EUR
APOSOR952599-10G APOSOR952599-1G APOSOR952599-5G
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid
Formule: C₇H₉NO₂
Smeltpunt: 59…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844729
CAS nummer: 89059-06-3