7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952606-1G OR952606-5G
APOSOR952606-1GEA 213 EUR
APOSOR952606-1G APOSOR952606-5G
7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione 95%
7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione
Formule: C₁₀H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047222
CAS nummer: 79183-65-6