1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952629-1G OR952629-5G
APOSOR952629-1GEA 0 EUR
APOSOR952629-1G APOSOR952629-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02090832
CAS nummer: 400755-44-4