N-(3-Hydroxypyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952632-1G OR952632-250MG
APOSOR952632-1GEA 454 EUR
APOSOR952632-1G APOSOR952632-250MG
N-(3-Hydroxypyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
N-(3-Hydroxypyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07776841
CAS nummer: 169205-93-0