1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,2-Cyclohexanedicarboximide, Hexahydrophthalimide
OR952647-100G OR952647-500G
APOSOR952647-100GEA 39.5 EUR
APOSOR952647-100G APOSOR952647-500G
1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
1,2-Cyclohexanedicarboximide
Formule: C₈H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035737
CAS nummer: 1444-94-6