2-Methoxy-2-methylpropanoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952689-1G OR952689-5G OR952689-10G
APOSOR952689-1GEA 83.3 EUR
APOSOR952689-1G APOSOR952689-5G APOSOR952689-10G
2-Methoxy-2-methylpropanoic acid 98%
2-Methoxy-2-methylpropanoic acid
Formule: C₅H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD07787581
CAS nummer: 13836-62-9