4-(Chloromethyl)benzamide 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952720-1G OR952720-5G
APOSOR952720-1GEA 179 EUR
APOSOR952720-1G APOSOR952720-5G
4-(Chloromethyl)benzamide 96%
4-(Chloromethyl)benzamide
Formule: C₈H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00175950
CAS nummer: 84545-14-2