8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952727-1G OR952727-250MG
APOSOR952727-1GEA 302 EUR
APOSOR952727-1G APOSOR952727-250MG
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 98%
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Formule: C₁₀H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06796577
CAS nummer: 68449-32-1