1-Ethylbenzotriazole-5-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952731-1G OR952731-250MG
APOSOR952731-1GEA 366 EUR
APOSOR952731-1G APOSOR952731-250MG
1-Ethylbenzotriazole-5-carboxylic acid 98%
1-Ethylbenzotriazole-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05270868
CAS nummer: 691363-31-2