4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR952757-1G OR952757-25G OR952757-5G
APOSOR952757-1GEA 27.8 EUR
APOSOR952757-1G APOSOR952757-25G APOSOR952757-5G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₅BrN₂O₂
Smeltpunt: 200…220 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00463988
CAS nummer: 84547-86-4