2-(4-Methylphenoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952890-1G OR952890-5G
APOSOR952890-1GEA 220 EUR
APOSOR952890-1G APOSOR952890-5G
2-(4-Methylphenoxy)aniline 98%
2-(4-Methylphenoxy)aniline
Formule: C₁₃H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035923
CAS nummer: 20927-98-4