Ethyl 2,3-dimethylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952926-1G OR952926-25G OR952926-5G
APOSOR952926-1GEA 103 EUR
APOSOR952926-1G APOSOR952926-25G APOSOR952926-5G
Ethyl 2,3-dimethylbenzoate 95%
Ethyl-2,3-dimethylbenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017523
CAS nummer: 104175-24-8