Butyl cyclopropanesulphonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952957-1G OR952957-5G
APOSOR952957-1GEA 0 EUR
APOSOR952957-1G APOSOR952957-5G
Butyl cyclopropanesulphonate 95%
Butyl cyclopropanesulphonate
Formule: C₇H₁₄O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261379
CAS nummer: 83635-12-5