5-Methoxyisoxazol-3-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952969-1G OR952969-250MG OR952969-5G
APOSOR952969-1GEA 728 EUR
APOSOR952969-1G APOSOR952969-250MG APOSOR952969-5G
5-Methoxyisoxazol-3-amine 97%
5-Methoxyisoxazol-3-amine
Formule: C4H6N2O2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 32326-25-3