Methyl-2-oxobutanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR952993-10G
OR952993-25G
OR952993-5G
APOSOR952993-10GEA
0
EUR
APOSOR952993-10G
APOSOR952993-25G
APOSOR952993-5G
Methyl-2-oxobutanoate 95%
Methyl-2-oxobutanoate
Formule:
C₅H₈O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03093092 CAS nummer: 3952-66-7 |