2-(4-Piperidyl)-2-propanol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953011-25G OR953011-5G
APOSOR953011-25GEA 471 EUR
APOSOR953011-25G APOSOR953011-5G
2-(4-Piperidyl)-2-propanol 96%
2-(4-Piperidyl)-2-propanol
Formule: C₈H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797159
CAS nummer: 22990-34-7