Ethyl pyrimidine-4-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953072-1G OR953072-25G OR953072-5G
APOSOR953072-1GEA 57 EUR
APOSOR953072-1G APOSOR953072-25G APOSOR953072-5G
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate 95%
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832999
CAS nummer: 62846-82-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable