N-Boc-4-(fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Boc-4-(Fmoc-amino)-piperidine-4-carboxylic acid, N-Boc-4-(Fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid
OR953106-1G OR953106-500MG OR953106-5G
APOSOR953106-1GEA 257 EUR
APOSOR953106-1G APOSOR953106-500MG APOSOR953106-5G
N-Boc-4-(fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid 97%
N-Boc-4-(fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₂₆H₃₀N₂O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318741
CAS nummer: 183673-66-7