3-(Methylsulphonyl)-1-propanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(Methylsulphonyl)propan-1-ol
OR953133-10G OR953133-1G OR953133-5G
APOSOR953133-10GEA 96.4 EUR
APOSOR953133-10G APOSOR953133-1G APOSOR953133-5G
3-(Methylsulphonyl)-1-propanol 95%
3-(Methylsulphonyl)-1-propanol
Formule: C₄H₁₀O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01696727
CAS nummer: 2058-49-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III