3-Ethylaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953182-100G OR953182-25G
APOSOR953182-100GEA 228 EUR
APOSOR953182-100G APOSOR953182-25G
3-Ethylaniline 95%
3-Ethylaniline
Formule: C₈H₁₁N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007818
CAS nummer: 587-02-0