2,6-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953192-1G OR953192-5G
APOSOR953192-1GEA 0 EUR
APOSOR953192-1G APOSOR953192-5G
2,6-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
2,6-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₈Cl₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016853
CAS nummer: 53066-19-6