2,5-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953205-25G OR953205-5G
APOSOR953205-25GEA 111 EUR
APOSOR953205-25G APOSOR953205-5G
2,5-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
2,5-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₈Cl₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021861
CAS nummer: 1475-12-3