3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(1-Pyrazolyl)-1-propanol
OR953335-1G OR953335-25G OR953335-5G
APOSOR953335-1GEA 54.1 EUR
APOSOR953335-1G APOSOR953335-25G APOSOR953335-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Formule: C₆H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03727229
CAS nummer: 180741-37-1