4-(2-Thienyl)butyric acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(Thiophen-2-yl)butanoic acid
OR953352-100G OR953352-25G OR953352-5G
APOSOR953352-100GEA 869 EUR
APOSOR953352-100G APOSOR953352-25G APOSOR953352-5G
4-(2-Thienyl)butyric acid 97%
4-(2-Thienyl)butyric acid
Formule: C₈H₁₀O₂S
MW: 170.23 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005463
CAS nummer: 4653-11-6