Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR953353-100G OR953353-25G OR953353-5G OR953353-500G
APOSOR953353-100GEA 71.6 EUR
APOSOR953353-100G APOSOR953353-25G APOSOR953353-5G APOSOR953353-500G
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride 95%
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂·HCl
Smeltpunt: 185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00214247
CAS nummer: 15028-41-8