1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR953381-250MG OR953381-1G OR953381-5G
APOSOR953381-250MGEA 106 EUR
APOSOR953381-250MG APOSOR953381-1G APOSOR953381-5G
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine 97%
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine
Formule: C₁₀H₁₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05191945
CAS nummer: 23459-38-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable