4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953395-1G
OR953395-250MG
APOSOR953395-1GEA
330
EUR
APOSOR953395-1G
APOSOR953395-250MG
4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule:
C₇H₇NO₃ MW: 153.14 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02571849 CAS nummer: 16168-93-7 |