[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethanamine
OR953396-1G OR953396-5G
APOSOR953396-1GEA 220 EUR
APOSOR953396-1G APOSOR953396-5G
[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride 95%
[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Formule: C₈H₂₀Cl₂N₂
MW: 215.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09455608
CAS nummer: 20845-38-9