2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
OR953411-10G OR953411-1G OR953411-5G
APOSOR953411-10GEA 827 EUR
APOSOR953411-10G APOSOR953411-1G APOSOR953411-5G
2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09999133
CAS nummer: 37131-89-8