(2-Chlorophenyl)acetamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953412-1G OR953412-5G
APOSOR953412-1GEA 58.4 EUR
APOSOR953412-1G APOSOR953412-5G
(2-Chlorophenyl)acetamide 98%
(2-Chlorophenyl)acetamide
Formule: C₈H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00176724
CAS nummer: 10268-06-1