2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 1,4-Benzodioxane-2-carboxylate, Methyl 1,4-benzodioxan-2-carboxylate
OR953413-1G OR953413-5G
APOSOR953413-1GEA 97.9 EUR
APOSOR953413-1G APOSOR953413-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylic acid methyl ester 95%
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00297092
CAS nummer: 3663-79-4