Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, Ethyl 4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR953465-1G
OR953465-5G
APOSOR953465-1GEA
43.8
EUR
APOSOR953465-1G
APOSOR953465-5G
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule:
C₈H₉NO₃ MW: 167.164 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04122505 CAS nummer: 7126-57-0 |